Lunettes de sécurité, uvex sportstyle
Fournisseur: UVEX
9193.376 9193.280 9193.838 9193.064 9193.265 9193.080
111-1704EA 37.7 EUR InStock
111-1704 UVEX9193.280 UVEX9193.838 111-2388 111-2420 UVEX9193.080
Lunettes de sécurité, uvex sportstyle
Lunettes
Ces lunettes de sécurité légères et confortables au style sportif sont dotées d'un large champ de vision avec une lentille à bords profilés. Elles offrent une bonne protection des yeux et s'adaptent à toutes les formes du visage, y compris les plus étroits.
  • Fonctions anti-buée efficaces adaptées aux conditions d'humidité élevée
  • Technologie de revêtement permanent de la lentille Uvex (Uvex Supravision Extreme) antibuée haute performance à l'intérieur et résistance aux rayures à l'extérieur
  • Protection intégrale (100%) contre les UV400
  • Pont nasal réglable pour un positionnement agréable et un ajustement précis
  • Branches souples en composant Uvex duo et protège-sourcils antiglisse et confortables pour un port de longue durée
  • CBR65: Renforcement des contrastes; réduction de l’exposition à la lumière bleue; vision détendue; 65% transmission, teinte douce
Elles sont compatibles avec d'autres articles d'EPI y compris les masques.
Poids : 23 g.
Certifications: EN 166, EN 170 ; classe optique 1 FTKN
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité