L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Tapis de laboratoire pour station de travail
Fournisseur: VWR Collection
111-2431EA 57.8 EUR InStock
111-2431
VWR®, Tapis de laboratoire pour station de travail
Protection des surfaces Protections pour paillasse
En silicone de qualité alimentaire FDA, ces tapis de laboratoire durables sont idéals pour tous les types de laboratoires ainsi que pour les zones plus spécialisées telles que les chambres froides, les salles blanches, les salles stériles et les zones nécessitant un haut niveau de stérilité. Ils facilitent les processus du flux de travail par l’organisation et le nettoyage facile.
  • Réversibles : combinaison d'une surface quadrillée et d’une surface lisse du côté n° 1, uniquement une surface lisse du côté n° 2.
  • Gardent les paillasses propres et exemptes de
More Product Information
Collapse All
Couleur L×l Épaisseur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
vert 305×379 mm 2 mm 1 111-2431
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité