VWR®, Tapis de laboratoire pour station de travail
Fournisseur: VWR Collection
111-2431EA 56.1 EUR InStock
111-2431
VWR®, Tapis de laboratoire pour station de travail
Protection des surfaces Protections pour paillasse
En silicone de qualité alimentaire FDA, ces tapis de laboratoire durables sont idéals pour tous les types de laboratoires ainsi que pour les zones plus spécialisées telles que les chambres froides, les salles blanches, les salles stériles et les zones nécessitant un haut niveau de stérilité. Ils facilitent les processus du flux de travail par l’organisation et le nettoyage facile.
  • Réversibles : combinaison d'une surface quadrillée et d’une surface lisse du côté n° 1, uniquement une surface lisse du côté n° 2.
  • Gardent les paillasses propres et exemptes de taches, d’éclaboussures et d’usure, et protègent contre les objets chauds jusqu'à 200 °C
  • La lèvre autour du bord peut maintenir environ 250 ml de liquide
  • Surface antidérapante aidant à garder le tapis et les objets en place
  • Atténuation du bruit, réduction du son des vibrations de l’équipement principal des paillasses habituelles
  • Chimiquement inertes et non impactés par la plupart des produits chimiques
  • Autoclavables à 121 °C pendant 15 minutes
La surface quadrillée est idéale pour le rayonnage de tubes, éviter le mouvement de petits objets et sécuriser des objets tels que les réservoirs, les boîtes pour pointes de pipettes, les plaques d’essai etc.
Ces tapis sont réutilisables et réduisent ainsi les déchets, ce qui en font une option plus respectueuse de l’environnement par rapport aux tapis jetables. Ils se nettoient facilement à l'aide de tout désinfectant standard en les essuyant simplement et sont lavables au lave-vaisselle.
Les tapis peuvent être enroulés pour un stockage compact.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité