Ecran de protection, cloison anti-COVID
Fournisseur: MULTIROIR
L85412
111-2470EA 345 EUR InStock
111-2470
Ecran de protection, cloison anti-COVID
Écrans de protection
Écrans de protection barrière coronavirus en PMMA (verre acrylique), dotés d'une transparence parfaite.
  • En matériau PMMA (verre acrylique)
  • Parfaitement transparents
  • Découpe de haute précision au laser
  • Bords arrondis, non coupants
  • Petit espace ouvert de 300x100 mm en bas de l'écran
  • Film protecteur couvrant toutes les parties de l'écran
Ces hygiaphones offrent une sécurité supplémentaire en évitant tout contact direct entre le public et le personnel à la réception, à la caisse ou au comptoir. Ces vitrines de protection ont un véritable rôle hygiénique lors des échanges de routine entre employés et clients. Les paravents sont parfaitement stables, prêts-à-l'emploi, et aptes au contact alimentaire. Chaque hygiaphone est doté d'un passe-document en bas de l'écran, qui facilite le payment et permet d'échanger des marchandises.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité