Autoclavable cleanroom goggles, 611
Fournisseur: UNIVET
611.S0.00.00.X
111-2515EA 189 EUR InStock
111-2515
Autoclavable cleanroom goggles, 611
Lunettes de protection
These 611 cleanroom goggles are sterilisable in an autoclave with steam and also with radiation.
  • Panoramic goggles with ventilation
  • Frame and lens made of anallerginic material
  • Polycarbonate lens (2 mm)
  • Extra-wide elastic strap UNVT3PA299 is sold separately
Weight: 104 g
Certifications: EN 166
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité