Système de protection respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™ TR-800
Fournisseur: 3M
TR-819E
111-2531EA 3880 EUR InStock
111-2531
Système de protection respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™ TR-800
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Le kit de démarrage TR-819 E pour unité filtrante à sécurité intrinsèque est prêt à l'emploi: il comporte toutes les pièces nécessaires pour se servir immédiatement de l'appareil.
  • Haut niveau de protection respiratoire
  • Compatible avec les filtres pour TR-600
  • Comprend une batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard
  • Trois débits d'air sélectionnables pour un confort élevé
  • Unité de soufflage avec points de contact intuitifs et jaune vif
  • Alarmes sonores, visuelles et vibratoires en cas de faible débit d'air et de batterie faible
  • La répartition
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité