Lens Cleaning Spray, B-Clean B411
Fournisseur: Bollé Safety
PACS250
111-2542EA 7.5 EUR InStock
111-2542
Lens Cleaning Spray, B-Clean B411
Produits nettoyants Lens Cleaning Solutions
This silicone-free lens cleaning solution guarantees perfect cleaning and protection for your glasses and goggles.
  • Aqua formula
  • Silicone-free
  • Designed for all types of lenses
This efficient and simple lens cleaning spray can be used on a variety of safety eyewear, including spectacles, goggles, and face shields.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité