Kit chargeur de batterie TR-641E, Versaflo™
Fournisseur: 3M
TR641E
111-2549EA 391 EUR InStock
111-2549
Kit chargeur de batterie TR-641E, Versaflo™
Piles
Le kit de chargeur de batterie Versaflo™ TR-641E est un chargeur de batterie à station unique qui se compose d'un socle de charge TR-640, d'une alimentation et d'un câble. Il est conçu pour être utilisé avec toutes les batteries de la série Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600.
  • Recharge en moins de quatre heures
  • Charge une batterie à la fois
  • Stockez les batteries complètement chargées sur le chargeur, prêtes pour une utilisation immédiate
  • Homologué CE
Ce kit charge la batterie Versaflo™ standard TR-630 ou la batterie Versaflo™ haute capacité TR-632 individuellement en moins de quatre heures. La batterie peut ensuite être stockée dans le socle une fois complètement chargée, prête pour une utilisation immédiate. Le kit est livré avec un socle de charge, une alimentation et un câble.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité