Assemblage de harnais de tête de respirateur réutilisable, Secure Click™
Fournisseur: 3M
HF-800-01
111-2556EA 23.3 EUR InStock
111-2556
Assemblage de harnais de tête de respirateur réutilisable, Secure Click™
Respirators Masques réutilisables
Assemblage de harnais de tête 3M™ Secure Click™ pour les protections respiratoire de la série HF-800. Le HF-800-01 est un ensemble de harnais de tête de rechange conçu pour être utilisé avec les demi-masques respiratoires réutilisables 3M™ Secure Click™ HF-801, HF-802, HF-803 (vendus séparément).
  • Conçu pour être utilisé avec les demi-masques protections respiratoire 3M™ Secure Click™ HF-801, HF-802 et HF-803 (vendus séparément)
  • Aide à maintenir les exigences de performance réglementaires du protections respiratoire
  • L'installation facile permet un remplacement rapide
  • L'assemblage du harnais de tête peut prolonger la durée de vie du masque
Ce harnais est facile à installer et peut prolonger la durée de vie des équipements de protection respiratoire.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité