Assemblage de valve d'inspiration et d'expiration pour respirateur réutilisable, Secure Click™,
Fournisseur: 3M
HF-800-02
111-2557EA 65.9 EUR InStock
111-2557
Assemblage de valve d'inspiration et d'expiration pour respirateur réutilisable, Secure Click™,
Respirators Masques réutilisables
La valve d'inhalation et d'expiration Secure Click™ HF-800-02 est une valve de remplacement pour les demi-masques protections respiratoire réutilisables Secure Click™, séries HF-800 et HF-800SD.
  • Utilisé à la fois comme soupape d'inspiration et d'expiration dans les respirateurs de la série HF-800
  • La soupape d'expiration dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas
  • La valve d'inhalation permet à l'air filtré de passer dans le respirateur
  • Aide à maintenir les exigences de performance réglementaires du respirateur
  • La pièce remplaçable peut potentiellement entraîner des économies de coûts d'équipement respiratoire
Valve de remplacement pour demi-masques respiratoires réutilisables 3M Secure Click™ HF 801, HF 802, HF 803, HF 801SD, HF 802SD et HF 803SD (vendus séparément). Cette valve de remplacement est facile à installer et peut prolonger la durée de vie de l'équipement de protection respiratoire et potentiellement entraîner des économies de coûts.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité