Retenue de filtre de respirateur réutilisable, Secure Click™
Fournisseur: 3M
D701
111-2566EA 41 EUR InStock
111-2566
Retenue de filtre de respirateur réutilisable, Secure Click™
Respirators Masques réutilisables Filtres pour masques
Utilisé pour maintenir les filtres à particules 3M Secure Click™ D7N11 ou D7P71 en place sur les cartouches Secure Click™ série D8000.
  • Le composant fonctionne avec les respirateurs Secure Click™ série 800 et les cartouches Secure Click™ série D8000
  • Reportez-vous aux 'Instructions d'utilisation' du filtre D7N11 ou D7P71 pour plus d'informations
Le filtre fonctionne avec les protections respiratoire 3M Secure Click™ série 800. Le système de connexion fonctionne comme une ceinture de sécurité. Alignez simplement les connexions et poussez jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Le filtre convient à une utilisation dans des environnements contenant des particules solides et liquides.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité