Boîtier rigide P3 R filtre à particules, Secure Click™
Fournisseur: 3M
D9035
111-2570EA 399 EUR InStock
111-2570
Boîtier rigide P3 R filtre à particules, Secure Click™
Respirators Masques réutilisables Demi-masques
Les filtres à particules à boîtier rigide Secure Click™ P3 R D9035 sont approuvés pour une utilisation avec les respirateurs 3M™ Secure Click™ pour fournir une protection contre l'exposition aux particules, à la poussière et au brouillard dans les environnements contenant certaines particules.
  • À utiliser avec les respirateurs 3M™ Secure Click™
  • Filtre encapsulé dans un boîtier en plastique léger
  • Étui rigide recommandé pour les environnements difficiles nécessitant une décontamination et une protection faciles
  • L'étui rigide aide à protéger contre les étincelles et la chaleur élevée
  • Boîtier de filtre conçu pour certaines applications de pulvérisation
  • La connexion Secure Click™ permet aux filtres d'être facilement et solidement insérés en place
  • Le dessus solide et le flux d'air canalisé aident à protéger le filtre
  • La conception en flèche offre un large champ de vision
Get effective respiratory protection against exposure to certain particles, dusts and mists with 3M™ Secure Click™ P3 R D9035 hard case particulate filters. The P3 R filter is designed to protect against a wide range of particulate contaminates in higher heat applications. An innovative solid top air inlet helps reduce premature loading by allowing a channelled airflow. The comfortable, lightweight design provides a wide field of vision, and the filter can be clicked into place quickly and easily onto 3M™ Secure Click™ reusable respirators.
This series introduces an alternative to the 3M round bayonet connector with the new Secure Click™ connection, resulting in a quick, simple filter connection. It works just like a seat belt: Simply align the connections, push until audible click, and feel confident that filters are installed properly.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité