Boîtier rigide P3 R filtre à particules D9038, Secure Click™
Fournisseur: 3M
D9038
111-2571EA 484 EUR InStock
111-2571
Boîtier rigide P3 R filtre à particules D9038, Secure Click™
Respirators Masques réutilisables Demi-masques
Les filtres à particules à boîtier rigide Secure Click™ P3 R D9038 sont approuvés pour une utilisation avec les respirateurs 3M™ Secure Click™ pour certaines particules, le fluorure d'hydrogène jusqu'à 30 ppm et le soulagement des vapeurs organiques et des gaz acides au niveau nuisible dans les environnements contenant certaines particules.
  • For use with 3M™ Secure Click™ respirators
  • Filter encapsulated in lightweight plastic case
  • Hard case recommended for harsh environments with a need for easy decontamination and protection
  • Hard case helps protect against sparks and high heat
  • Filter case designed for certain spray applications
  • Secure Click™ connection allows filters to be easily and securely inserted into place
  • Solid top and channelled airflow help protect filter
  • Swept-back design provides wide field of view
Bénéficiez d'une protection respiratoire contre l'exposition aux particules, poussières et brouillards, ainsi que d'une protection contre le fluorure d'hydrogène gazeux jusqu'à 30 ppm et d'un soulagement des vapeurs organiques et des gaz acides de niveau nuisible en dessous des limites d'exposition professionnelle avec les filtres à particules rigides 3M™ Secure Click™ P3 R, D9038. Le filtre P3 R est conçu pour protéger contre une large gamme de contaminants particulaires dans les applications à chaleur élevée. Une entrée d'air supérieure solide innovante aide à réduire le chargement prématuré en permettant un flux d'air canalisé. La conception confortable et légère offre un large champ de vision et le filtre peut être mis en place rapidement et facilement sur les respirateurs réutilisables 3M™ Secure Click™.
This series introduces an alternative to the round bayonet connector with the new 3M™ Secure Click™ connection, resulting in a quick, simple filter connection. It works just like a seat belt: Simply align the connections, push until audible click, and feel confident that filters are installed properly.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité