Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 200
Fournisseur: 3M
SF201SGAF-BLU
111-2572EA 11.5 EUR InStock
111-2572
Lunettes de sécurité, série SecureFit™ 200
Lunettes
Les lunettes de sécurité SecureFit™ 200 sont légères et dotées de la technologie Pressure Diffusion Temple 3M™. Elles sont équipées de verres clairs, anti-rayures et anti-buée supérieurs, et d'un design sûr et confortable.
  • Diffusion de la pression sur l'oreille grâce à la technologie Pressure Diffusion Temple 3M™
  • Les plaquettes nasales souples et réglables offrent un confort accru
  • Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec les protège-oreilles et offrent une solide protection latérale
  • La conception enveloppante offre à l'utilisateur un large champ de vision
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
  • Excellente protection contre les rayons ultraviolets (UV)
  • Un joint amovible doublé de mousse est disponible
Les lunettes de sécurité enveloppantes, légères et auto-ajustables SecureFit™ 200 ne pèsent que 18 g et offrent un ajustement confortable. Elles sont dotées de la technologie Pressure Diffusion Temple 3M™ qui permet aux points de contact des branches de s'adapter naturellement à la taille de la tête d'une personne. Les verres transparents sont dotés d'un revêtement anti-buée Scotchgard™ pour garantir une visibilité claire, résistant à la buée plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, même après avoir été lavés plusieurs fois, notamment à l'aide de lingettes alcoolisées ou désinfectés par trempage dans de l'eau de Javel diluée. Les propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures assurent une durabilité et une visibilité accrues.
Les branches larges et flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une solide protection latérale et sont adaptées aux casques antibruit. Son design offre à l'utilisateur un large champ de vision et permet de réduire les glissements provoqués par les mouvements de la tête.
Certifications: Conforme aux normes EN 166, EN 170 ; EN 166 FT CE (châssis)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité