Face shield, Cryo-Protection™
Fournisseur: TEMPSHIELD INC
FSH1001
111-2581EA 109 EUR InStock
111-2581
Face shield, Cryo-Protection™
Écrans de protection
Cryo-Protection™ face shield includes headgear that has a ratchet adjustable headband, a large splash guard, adjustable pivots and a replaceable injection-molded clear shield giving extended splash coverage both to the neck area and sides of the face.
  • Maximum splash protection
  • Fully adjustable headband
  • Lightweight and comfortable
  • Provides an unobstructed view
Weight: 28 g
Size: 254×508×1,524 mm
Attention: Not intended for immersion in liquid nitrogen or other cryogenic liquids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité