Masque moulé jetable, FFP3, JSP LTD
Fournisseur: JSP LTD
BGZ130-000-A00
111-2586EA 35 EUR InStock
111-2586
Masque moulé jetable, FFP3, JSP LTD
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Respirateur jetable moulé avec entourage en mousse de confort, pince-nez réglable, harnais réglable en quatre points et valve d'expiration.
  • Soupape d'expiration
  • Barrette nasale rembourrée en mousse
  • Sangles réglables sur 4 points
  • Efficacité de filtration minimale de 99 %
Une barrette nasale moulable et une zone de mousse à 360° mousse à l'intérieur assurent le confort et un ajustement sûr. Les sangles réglables à 4 points, sans métal, créent un ajustement ferme et ajustable.
La classification FFP3 offre une efficacité de filtration minimale de 99 %.
Certifications: Conforme à la norme EN 149.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité