Safety faceshields, Shape™
Fournisseur: JSP LTD
5SHA20C
111-2594EA 26.8 EUR InStock
111-2594
Safety faceshields, Shape™
Écrans de protection
A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
  • Perfect optical quality
  • 2,2 mm polycarbonate visor
  • Wide field of vision
  • Adjustable wheel ratchet headband
  • Compatible with prescription glasses
The Shape™ Safety Faceshield features a moulded polycarbonate visor that provides superior optical quality with an exceptional field of vision.
Certifications: EN 166; EN 170.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité