Gas goggle, non-vented, EVO®
Fournisseur: JSP LTD
AGM030-623-000
111-2596EA 24 EUR InStock
111-2596
Gas goggle, non-vented, EVO®
Lunettes de protection
Single lens goggle for everyday protection.
  • PVC frame
  • Elastic headband
  • Anti-mist
  • Molten metal protection
  • Non vented design
  • High level of protection
Standard single lens goggle for everyday protection, engineered with anti-mist and scratch resistant single lens with UV protection. Low profile design is lightweight with soft EVA foam housing for exceptional wearer comfort. Goggles offer dust, liquid splash, molten metal, and extreme temperature protection. Compatible with prescription lenses by using RX Inserts for EVO® Goggles.
Certifications: EN 166; EN 170.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité