Goggles, uvex 9405
Fournisseur: UVEX
9405.714
111-2613EA 21.5 EUR InStock
111-2613
Goggles, uvex 9405
Lunettes de protection
The large goggles are suitable to use with prescription eye wear and filtering half masks.
  • Soft face and nose padding ensures comfortable fit
  • Frosted upper part protects against light reflection
  • Easy headband adjustment
Certifications: EN 166, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité