Lingettes de nettoyage optique, n° 105, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 73.8 EUR InStock
111-5001 111-5002 111-5000
Lingettes de nettoyage optique, n° 105, Whatman™
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes optiques
Ces lingettes optiques conviennent au nettoyage des lentilles et autres surfaces optiques en verre, quartz ou plastique.
  • Surface douce
  • Résistantes et absorbantes
  • Papier chimiquement pur, exempt de silicone et autres additifs
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité