VWR®, Lingettes pour nettoyage optique, n° 541
Fournisseur: VWR Collection
111-5003EA 18.4 EUR InStock
111-5003 111-5004
VWR®, Lingettes pour nettoyage optique, n° 541
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes optiques
Elles conviennent au nettoyage des lentilles optiques, telles que les objectifs, les oculaires de microscopes, jumelles, loupes, lunettes mais aussi les filaments de fibres optiques.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité