VWR®, Tapis de laboratoire, en silicone
Fournisseur: VWR Collection
111-9200EA 0 EUR InStock
111-9200
VWR®, Tapis de laboratoire, en silicone
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Le Lab Mat réutilisable et respectueux de l'environnement est une solution économique qui permet de garder les paillasses propres et à l'abri des taches, des déversements et de l'usure. Le tapis de laboratoire est fabriqué à partir d'un matériau de silicone durable approuvé par la FDA et crée une surface de travail lavable résistant aux tâches. Il est chimiquement inerte et ne réagit pas avec les produits chimiques les plus courants.
  • Protège les paillasses des objets chauds jusqu'à 200 °C
  • Grande surface de travail antidérapante et amortisseur de bruit
  • Bords extérieurs en forme de lèvres pour contenir les petits déversements
  • Lavage avec des désinfectants standard dans les éviers ou les lave-vaisselle pour un nettoyage facile lors d'utilisations répétées
  • Peut être enroulé pour un stockage compact
  • Autoclavage à 121 °C pendant 15 minutes
Le tapis de laboratoire peut notamment s'utiliser avec des centrifugeuses, des mélangeurs vortex, des plaques chauffantes, des agitateurs, des pipettes et plus encore. Adapté à tous les types de laboratoire et les domaines plus spécialisés tels que les chambres froides, salles propres, suites stériles et les zones où la stérilité est requise.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité