1,5-Cyclooctadiène 99+% stabilisé, AcroSeal®, purifié par redistillation
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cycloocta-1,5-diene
111411000
111411000.EA 52.2 EUR InStock
111411000.
1,5-Cyclooctadiène 99+% stabilisé, AcroSeal®, purifié par redistillation
1,5-Cyclooctadiène
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (101.3kPa)
Point de fusion: –69.5 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001752
Numéro CAS: 111-78-4
ONU: 2520
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 100 to 200 ppm octadecyl 3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl) propionate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité