Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Potassium iodure 99.0-101.5%, GenAR® USP, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide

C1115.0500EA 0 EUR InStock
C1115.0500 1115-04 1115-05 1115-20 1115-24 1115-65
Potassium iodure 99.0-101.5%, GenAR® USP, Macron Fine Chemicals™
Potassium iodure


Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 681 °C
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets E.P. Chemical Specifications
GMP Manufactured Product
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Bulk Pharmaceutical Chemical 99.0 - 101.5 %
USP - Assay (KI)(U.S.P.) 99.0 - 101.5 %
USP - Identification (Potassium) Passes Test
USP - Identification (Iodide) Passes Test
USP - Loss on Drying at 105°C ≤0.50 %
USP - Iodate (IO₃) ≤4 mg/kg
USP - Thiosulfate and Barium Passes Test
USP - Alkalinity Passes Test
USP - Nitrate, Nitrite, and Ammonia Passes Test
EP/BP - Assay (Dried Basis) 99.0 - 100.5 %
EP/BP - Identificaton A (Iodides) Passes Test
EP/BP - Identification B (Potassium) Passes Test
EP/BP - Alkalinity Passes Test
EP/BP - Appearance (white, granular) Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - Iodates Passes Test
EP/BP - Sulfate (SO₄) ≤150 ppm
EP/BP - Thiosulphates Passes Test
EP/BP - Iron (Fe) ≤20 ppm
EP/BP - Loss on Drying ≤1.0 %
Free Alkali, For Information Only = 10 ppm
FCC - Assay (KI)(F.C.C.) 99.0 - 101.5 %
FCC - Identification (Potassium) Passes Test
FCC - Identification (Iodide) Passes Test
FCC - Identification B (FCC) Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤4 mg/kg
FCC - Loss on Drying at 105°C ≤0.50 %
FCC - Iodate (IO₃) ≤4 mg/kg
FCC - Thiosulfate and Barium Passes Test
FCC - Nitrate, Nitrite, and Ammonia Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the Passes Test
manufacturing or purification of the product.
Metallic Residues: No metal catalysts or metal reagents, as defined by
EMA Guideline EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 , are used in the production of
this material.

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..