di-Bore trioxyde, deshydraté (max. 0,02% H₂O) ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11160.QH
11160.QHEA 1240 EUR InStock
11160.QH
di-Bore trioxyde, deshydraté (max. 0,02% H₂O) ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Trioxyde de dibore
Purity: 99.999% CAS No.: 1303-86-2 Molecular Formula: B2O3 Formula Weight: 69.62 Physical Form: Cylinder, 5.0cm dia, 55g/cylinder Density: 2.46 +/- 0.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 450° Boiling Point: 1860° Merck Reference: 14,1337 MDL No.: MFCD00011315
In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)
Formule: B₂O₃
Point d'ébullition: 1860 °C
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011315
Numéro CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
ATTEINDRE: 01-2119486655-24
Merck Index: 14,1337
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité