Gants de protection contre la chaleur, Aratherma Comfort
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2032681
112-0025EA 44.2 EUR InStock
112-0025
Gants de protection contre la chaleur, Aratherma Comfort
Gants
Ces gants tricotés en Kevlar® avec doublure en coton sont dotés d'une manchette en toile ignifuge verte. Idéals pour la manipulation d'objets tranchants et chauds dans une atmosphère sèche.
  • La doublure en coton renforce la résistance mécanique et absorbe la transpiration
  • La grande résistance du tricot offre une protection contre les chocs, adaptée à la manutention d'objets lourds
  • La couche de Kevlar® offre une excellente résistance aux coupures et une isolation thermique au contact de la chaleur
  • La manchette en toile ignifugée de 150 mm ptotège également l’avant-bras
  • Tient 18,5 secondes à 250 °C et 13,3 secondes à 350 °C
Idéal pour la manipulation d'objets tranchants et chauds dans un milieu sec.
Length: 370 mm
Colour: green/yellow
EN 388 (14XX), EN 407 (43XXXX)
Certifications: EN 388 (2X4XB), EN 407 (43XXXX); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité