Glove box holder
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
A-1850
112-0097EA 151 EUR InStock
112-0097
Glove box holder
Distributeurs de gants et porte-boîtes à gants
This wall mounting holder is designed for holding disposable glove boxes of 100 gloves.
  • Protects the box against splashes
  • Boxes are inserted from the side
  • Gloves are removed from above
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité