Gants en latex, Solo 995
Fournisseur: MAPA
34995029
112-0766EA 29.3 EUR InStock
112-0766
Gants en latex, Solo 995
Gants
Ces gants en latex naturel avec intérieur chloré et bouts des doigts texturés procurent une bonne protection pour les manipulations légères de denrées alimentaires, l'assemblage de petites pièces non huileuses ou grasses dans l'industrie automobile et les applications de laboratoire.
  • Non stériles, chlorinés, bouts des doigts texturés
  • Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel
  • Se portent seuls ou sur d'autres gants
  • Faciles à enfiler et à enlever
  • Protection adaptée aux utilisations de courte durée
Certifications: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 ; Cat. III
Pour le contact avec des denrées alimentaires (sauf aliments huileux avec un facteur de réduction inférieur à 2, boissons, produits alimentaires acides, produits laitiers, fruits et légumes)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité