L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants en latex, Solo 995
Fournisseur: MAPA
34995029
112-0766EA 0 EUR InStock
112-0766
Gants en latex, Solo 995
Gants
Ces gants en latex naturel avec intérieur chloré et bouts des doigts texturés procurent une bonne protection pour les manipulations légères de denrées alimentaires, l'assemblage de petites pièces non huileuses ou grasses dans l'industrie automobile et les applications de laboratoire.
  • Non stériles, chlorinés, bouts des doigts texturés
  • Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel
  • Se portent seuls ou sur d'autres gants
  • Faciles à enfiler et à enlever
  • Protection adaptée aux utilisations de courte durée
Certifications: EN ISO 374-1 Type C, ENMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité