Gants résistants à la chaleur, Topfire Kermel®
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2201336/10
112-1077EA 105 EUR InStock
112-1077
Gants résistants à la chaleur, Topfire Kermel®
Gants
Moufles en bouclettes Kermel® (1300 g/m²) avec doublure en toile.
  • Paume et dessus de la main doublés de toile
  • Pouce rapporté avec renfort Kevlar® recouvrant les coutures
  • Manchettes en croûte de cuir, longueur de 130 mm
  • Résistance thermique jusqu'à 500 °C
Permettent une utilisation dans les fonderies et les industries de fabrication du verre.
Certifications: EN 388:2016 (3X43E), EN 407 (4443XX), Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité