Doigtiers, en nitrile, LNR
Fournisseur: Honeywell Safety
135LNR/L
112-1154EA 78.6 EUR InStock
112-1154
Doigtiers, en nitrile, LNR
Doigtiers Doigtiers en nitrile
Doigtiers en nitrile confortable et extensible aux propriétés antistatiques. Applications en salles propres, industrie pharmaceutique et assemblage de composants électroniques.
  • Non poudrés, finition lisse
  • Faible émission de particules: Élimination des décharges statiques nuisibles dans de nombreuses applications
  • Très faible relarguage pour une minimisation de la contamination par ions réactifs
  • Excellente sensibilité tactile et épaisseur uniforme
Longueur: 67 mm
Épaisseur: 0,076 mm
Couleur: Translucide
AQL 2,5
Certifications: AQL 2,5 ; Cat. I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité