Gants en nitrile, Dexpure® 800-81
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
4580081/L
112-1559EA 30.6 EUR InStock
112-1559
Gants en nitrile, Dexpure® 800-81
Gants
Ces gants sont parfaits pour la manipulation de denrées alimentaires, les laboratoires médicaux, l'assemblage minutieux de pièces huileuses et la manipulation de produits chimiques et de pièces électroniques.
  • Alternative aux gants en latex offrant une meilleure résistance mécanique que le latex tout en réduisant le risque de réactions allergiques
  • Performances supérieures en contact avec des produits graisseux
  • La finition à motifs permet une meilleure préhension
  • Certifiés pour le contact avec des denrées alimentaires, conformément à la directive européenne n° 1934/2004
  • Facilement détectables grâce à la couleur bleue
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. II; AQL 1,5
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité