Gants en latex, Kimtech™ Satin Plus
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
OSP2550E
112-1778
Gants en latex, Kimtech™ Satin Plus
Gants
Ces gants en latex haute qualité, avec finition lisse, sont parfaits pour les processus où des degrés élevés de sensibilité tactile sont requis.
  • Fabrication des gants en latex lisse pour une excellente sensibilité
  • La finition non texturée permet d'enfiler facilement deux gants l'un sur l'autre.
  • Ambidextres, avec manchettes renforcées pour plus de solidité et pour un enfilage et un retrait aisés
  • Conception non poudrée douce pour la peau
  • Taux de protéines de latex <50 µg/g
  • Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
Pour une utilisation sur un large éventail d'applications non stériles dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie, de la virologie, des sciences de la vie, de la recherche biomédicale, de la médecine légale et de la fabrication de médicaments non stériles.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,15 mm (palm), 0,16 mm (finger)
Colour: Natural
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité