Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gants en nitrile, Kimtech™ Green Nitrile

Fournisseur: KIMBERLY CLARK
99851
112-1788EA 52.7 EUR InStock
112-1788
Gants en nitrile, Kimtech™ Green Nitrile
Gants
Ces gants fins en nitrile sont durables et confortables, ils offrent une excellente protection à un large éventail de produits chimiques. Ils permettent aux utilisateurs de manipuler des instruments délicats dans des environnements à faible risque, et de bénéficier d'une protection entièrement conforme aux éclaboussures de produits chimiques, aux virus et micro-organismes, malgré une épaisseur de seulement 0,06 mm.

  • Sans poudre, ni silicone ni latex, ce qui réduit le risque de réactions allergiques associées aux gants de TYPE I
  • Finesse et extrêmité des doigts texturée pour une excellente performance tactile
  • Ces gants plus fins permettent de gagner de la place, et limitent l'impact environnemental et les déchets (250 gants par boîte)
  • Manchettes renforcées pour plus de stabilité, ainsi qu'un enfilage et un retrait aisés
  • Offrent une résistance élevée à la traction, jusqu'à 40% supérieure aux autres gants de même type
  • Protection contre les virus conforme à la procédure ISO 16604 B:2004
  • Antistatiques

Pour une utilisation dans les applications de laboratoire non stériles, notamment dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la microbiologie, de la virologie, des sciences de la vie, de la recherche biomédicale, de la médecine légale, de la fabrication de médicaments non stériles, de l'environnement et de l'alimentation.

Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)

Thickness: 0,06 mm (palm), 0,09 mm (finger)

Colour: Green

EN 374; EN 455, Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved

Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité