Heat resistant gloves
Fournisseur: JUTEC GMBH
H115B140
112-1963EA 126 EUR InStock
112-1963
Heat resistant gloves
Gants
These double insulation aramid gloves provide protection against contact heat up to 500 °C.
  • Cut resistant, abrasion resistant
  • Five-finger gloves
Ideal for use in foundries, glass industry, oven construction, etc.
Certifications: EN 388 (2442), EN 407 (4443XX), Cat. III.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité