Heat resistant gloves
Fournisseur: JUTEC GMBH
H3110040
112-1964EA 385 EUR InStock
112-1964
Heat resistant gloves
Gants
These soft HT-fabric mittens with thumb are ideal for use when working with hot glass up to 1100 °C.
  • Ambidextrous
  • Double insulated
  • Does not stick to glass
Typical applications include: Furnace construction, laboratory work, handling of hot glass.
Colour: Cream
EN 388 (1XX2), EN 407 (44X21X); Cat. III
Certifications: EN 388 (1XX2), EN 407 (44X21X); Cat. III.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité