Moufle thermo-résistante
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
161090
112-1981EA 42.6 EUR InStock
112-1981
Moufle thermo-résistante
Protections thermiques pour les mains
Cette moufle résistante à la chaleur est fabriquée en caoutchouc de silicone, pour protéger les mains lors de la manipulation de verrerie de laboratoire soumise à la chaleur.
  • Fabrication en caoutchouc de silicone résistant aux déchirures
  • Résistance aux températures élevées allant jusqu'à +260 °C et basses jusqu'à −57 °C
  • Multiples picots pour une bonne adhérence
  • Taille unique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité