Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gants pour salles propres, latex, stériles, Kimtech™ G5

Fournisseur: KIMBERLY CLARK
HC1185S
112-2602EA 552 EUR InStock
112-2602
Gants pour salles propres, latex, stériles, Kimtech™ G5
Gants
Ces gants anatomiques en latex naturel à faible teneur en protéines et endotoxines offrent une solidité et une durabilité supérieures. Non pyrogènes, non hémolytiques. Manchettes à bord roulé et cintrées pour un enfilage et un retrait aisés.

  • Stériles, non poudrés
  • Faible teneur en protéines et endotoxines
  • Surface texturée antidérapante, préhension exceptionnelle en environnement humide ou sec, sans nuire à la sensibilité tactile
  • Stérilisation par radiation aux rayons gamma

Pour salles propres de classes 100, ISO 5 ou M3.5.

Length: 300 mm

Thickness: 0,20 mm (palm)

Colour: Natural

Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5

Conditionnement: Paires en double emballage constitué d'une poche dans un sac, 20 sacs par sachet, dix sachets par boîte (200 paires).

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité