Gants de protection contre les coupures, Aracut® Sleeves 14
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
4150064
112-2919EA 14.4 EUR InStock
112-2919
Gants de protection contre les coupures, Aracut® Sleeves 14
Tenue de travail
Cette manchette tricotée en fils Kevlar® avec passe-pouce protège efficacement l'avant-bras des coupures et des perforations.
  • Technique de tricotage pour obtenir une manchette proche de la main et une bonne dextérité
  • Fibres Kevlar® pour une bonne résistance aux coupures et une protection contre les dangers thermiques (chaleur de contact)
  • Deux couches de Kevlar®: meilleure performance mécanique et thermique de la manchette
  • Passage du pouce pour un meilleur maintien de la manchette
Gauge: 10
EN 388 (132X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II
Certifications: EN 388 (132X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité