Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gants pour boîtes à gants, AlphaTec® Latex

Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 147 EUR InStock
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Gants pour boîtes à gants, AlphaTec® Latex
Gants
Ces gants ambidextres sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel sans revêtement intérieur. Ils offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques, et contre les dangers biologiques. Ils s'adaptent avec la plupart des boîtes à gants disponibles en salles propres.

  • Très résistants à la plupart des acides, bases, alcools, aldéhydes et cétones
  • Manchette renforcée pour un enfilage aisé
  • Bonne résistance aux déchirures
  • Étanches aux liquides

Pour la recherche médicale, l'industrie chimique, électronique, pharmaceutique, le sablage et le nettoyage à la vapeur.

Colour: Natural

EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Thickness 0,51 mm: EN 388 (3010)
Thickness 0,76 mm: EN 388 (3121)

Certifications: EN ISO 374-1 Type A (KLNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65
Épaisseur de 0,51 mm: EN 388:2016 (2020X)
Épaisseur de 0,76 mm: EN 388:2016 (2121A)

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité