Sous-gants, Showa B0910
Fournisseur: Showa
BO910UNI
112-3485EA 50 EUR InStock
112-3485
Sous-gants, Showa B0910
Gants
Ces gants fins à coupe mitaine en polyester sont à porter en tant que gants internes.
  • Sans couture, très extensibles et générateurs de très rares particules
  • Capacité exceptionnelle à absorber la transpiration
  • Lavage à 40 °C avec un détergent neutre
Pour les opérations délicates.
Certifications: Cat. I
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité