Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sous-gants, BioClean Halfingers™

Fournisseur: Nitritex
BGHF
112-3839EA 397 EUR InStock
112-3839
Sous-gants, BioClean Halfingers™
Gants
Ces sous-gants ambidextres avec demi-doigts sont une barrière confortable entre la peau et le gant. Fabrication 100% nylon (280 deniers) pour un port confortable sur de longues durées.

  • Fingers- and thumb-free for maximum tactility
  • Close fitting, air circulating, anti-slip
  • Available sterile or non sterile
  • Intended to be worn under suitable cleanroom gloves
  • Processed in a cleanroom environment

Utilisation en classe 10, classe ISO 4 salles propres.

Length: 145 mm

Colour: White

In accordance with ISO 2859

Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D certifications.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.

Conditionnement: Une paire par sachet scellé en PE; dix sachets par sachet par emballage; 20 emballages par sac; un sac par carton (200 paires).

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité