Gants résistants à la chaleur, uvex profatherm XB40
Fournisseur: UVEX
6059511
112-4536EA 70.9 EUR InStock
112-4536
Gants résistants à la chaleur, uvex profatherm XB40
Gants
Ces gants de protection en ratine de coton sont adaptés à de nombreux domaines d'application, offrant une protection contre la chaleur (chaleur de contact jusqu'à +250 °C), le froid et les coupures.
  • Confortables à porter
  • Bonne protection contre les coupures
  • Bonne isolation thermique
Parfaits pour une utilisation dans les fonderies, la sidérurgie, la plasturgie et la métallurgie.
Certifications: EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité