Gants de soudage résistants à la chaleur, uvex top grade 7000
Fournisseur: UVEX
6028710
112-4569EA 198 EUR InStock
112-4569
Gants de soudage résistants à la chaleur, uvex top grade 7000
Gants
Ces gants sans doublure 100% cuir pleine fleur comportent une manchette en cuir fendu.
  • Excellente résistance à l'abrasion mécanique
  • Longue manchette pour une protection sous les bras
  • Coutures renforcées en fil Kevlar®
  • Fabriqués en cuir souple et confortable
  • Confort accru
Parfaits pour les applications de soudure, le traitement des métaux et les travaux de transformation des métaux légers.
Certifications: EN 388:2016 (3133X), EN 407 (413X4X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité