L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Combinaisons à enfiler par le haut, pour salles propres, BioClean-D™
Fournisseur: Nitritex
S-BDSH-L S-BDSH-XL S-BDSH-XXL S-BDSH-XXXL S-BDSH-XXXXL S-BDSH-XS S-BDSH-S S-BDSH-M
112-4980EA 360 EUR InStock
112-4980 112-4983 112-4985 112-4986 112-4987 112-4984 112-4982 112-4981
Combinaisons à enfiler par le haut, pour salles propres, BioClean-D™
Vêtements à usage unique
Ce vêtement à capuche à enfiler par le haut est un vêtement stérile à usage unique fabriqué à partir du matériau durable CleanTough™ qui peluche peu. Sa conception unique au monde propose la première technique entièrement aseptique pour s'habiller. Des onglets colorés internes indiquent les points de contact sans danger pour éviter de toucher la surface extérieure et la conception innovante d'enfilage aisé de haut en bas élimine le risque de contact des vêtements avec le sol.
  • Dos, capuche, poignets et chevilles élastiqués
  • Boucle au niveau du pied pour
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité