VWR®, Gants pour salle blanche, nitrile souple, non stériles, ISO 4, 400 mm
Fournisseur: VWR Collection
112-5119EA 544 EUR InStock
112-5119 112-5122 112-5124 112-5121 112-5123 112-5120
VWR®, Gants pour salle blanche, nitrile souple, non stériles, ISO 4, 400 mm
Gants
VWR®, Les gants en nitrile souple pour salle blanche sont fabriqués à partir d'acrylonitrile butadiène carboxylé qui offre une protection fiable, durable et confortable des mains lors des applications exigeantes en salle blanche.
  • Conçu pour la protection jusqu'au coude
  • Ambidextre, conçu avec des doigts et une paume micro-texturés, manchette à bourrelet
  • Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
  • Dissipateur d'électricité statique
  • À usage unique uniquement
Recommandé pour les salles blanches de classe ISO 4 (FED-STD-209E Classe 10) ouMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité