Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chemical resistant gloves, Showa 6781R

Fournisseur: Showa
6781R-10
112-5880EA 270 EUR InStock
112-5880
Chemical resistant gloves, Showa 6781R
Gants
Triple layered foam insulation and durable neoprene coating provides protection from cold, heat and a wide range of chemicals.

  • Protect hands when working with temperatures up to 662 °F or 350 °C
  • Dark colour helps extend wearable life
  • Wrinkle finish for good grip
  • Wrist well protected
  • Impermeable

Protect the hand from oils, hydrocarbons, grease and abrasion.

Applications: Automotive, chemical, oil and gas industries.

Certifications: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1:2016/Type A (AJKLMT), EN ISO 374-5:2016, EN 407 (3332XX), EN 511 (11X); Cat. III
Food contact approved

Conditionnement: 12 pairs per bag.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité