Lunettes de protection, uvex i-guard+ planet
Fournisseur: UVEX
9143.297
112-6183EA 43.1 EUR InStock
112-6183
Lunettes de protection, uvex i-guard+ planet
Lunettes de protection
Cette gamme de lunettes de protection 3 en 1, sans métal et polyvalente, offre un choix flexible pour de nombreuses applications.
  • Verres larges et plats pour un champ de vision illimité
  • UV400 - 100% de protection contre les dangereux rayons UVA et UVB à 400 nm
  • Produit de manière durable à partir de matériaux recyclés et biologiques
  • Bandeau réglable individuellement pour un ajustement parfait et un maintien sûr
Les verres robustes en polycarbonate, dotés de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves, présentent des caractéristiques permanentes d'antibuée et de résistance aux rayures. La protection latérale x-tended offre une protection latérale supplémentaire. Le support facial souple et flexible qui s'adapte à l'utilisateur pour une protection et un confort optimaux protège également contre les liquides et les grosses poussières (marquage 3 et 4).
Couleur de la monture : Anthracite
Couleur du bandeau : Anthracite, turquoise
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; EN 166 3 4 B CE (monture); W 2C-1,2 W 1 B KN CE (oculaire)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité