Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Safety helmets, uvex pheos planet B-WR

Fournisseur: UVEX
9772.042
112-6184EA 34.8 EUR InStock
112-6184
Safety helmets, uvex pheos planet B-WR
Casques Casques de sécurité
Suitable for ambient temperatures down to −30 °C and for molten metal (splash).

  • Helmet shell is made of up to 30% bioplastic
  • 50% of the material for the headband is made of ground helmet shells
  • Suspension harness with wheel ratchet system for variable width adjustment
  • Safety helmet with helmet torch slot on the front
  • Euroslot adapters on the side (30 mm) for attaching earmuffs and the uvex pheos visor system
  • Six-point textile band attachment ensures excellent fit and comfort
  • Three adjustable air vents for maximum ventilation

Ideal for industry, road construction works, sewage and pipeline construction, concrete/construction work, brickwork, stonemasonry, plasterwork, demolition/dismantling work, bridge/tunnel construction, high street construction and metalwork.

Adjustable size range: 520 to 610 mm

Certifications: Meets EN 397 standard and additional requirements for very low temperatures (−30 °C) and molten metal (MM) splash.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité