Potassium iodure ≥99.0%, AR® ACS, écoulement libre, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
Management of Change (MOC) category = N
1123-20EA 0 EUR InStock
1123-20
Potassium iodure ≥99.0%, AR® ACS, écoulement libre, Macron Fine Chemicals™
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.0%
ACS - Assay (KI) ≥99.0 %
ACS - Appearance (white, crystalline granules) Passes Test
ACS - Barium (Ba) ≤0.002 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Chloride and Bromide (as Cl) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iodate (IO₃) ≤3 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤0.0003 %
ACS - Loss on Drying at 150°C ≤0.2 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 9.2
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Free Alkali, For Information Only For Information Only
Total Alkali, For Information Only
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité