Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octanol-1 99%, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

112615-2.5L
112615-2.5LEA 156 EUR InStock
112615-2.5L
Octanol-1 99%, Qualité Réactif
Octanol-1
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Point d'ébullition: 194 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 0.827 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.428 - 1.431
Non-volatile matter Max. 0.1 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) complying
APHA Max. 20

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité