Acide carminique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
11298-25MG
11298-25MGEA 157 EUR InStock
11298-25MG
Acide carminique, Supelco®
Acide carminique
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db47fc59d85298af14cae22fec0a8e3a5785b6dd&vid=ef2ed2531ef962c38c91c995d60d225aea094dad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité